N17513
6-Nitroindazol
97%
About This Item
Empfohlene Produkte
Assay
97%
Form
powder
mp (Schmelzpunkt)
180-182 °C (lit.)
SMILES String
[O-][N+](=O)c1ccc2cn[nH]c2c1
InChI
1S/C7H5N3O2/c11-10(12)6-2-1-5-4-8-9-7(5)3-6/h1-4H,(H,8,9)
InChIKey
ORZRMRUXSPNQQL-UHFFFAOYSA-N
Signalwort
Warning
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 4 Oral
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable