Merck
MT51340339
Mettler-Toledo Economic & Easy ORP electrode
Robust Plastic shaft, fill solution: Gel
Größe auswählen
1 EA
143,00 €
143,00 €
Voraussichtliches Versanddatum21. April 2025
Größe auswählen
Ansicht ändern
1 EA
143,00 €
About This Item
UNSPSC-Code:
39121436
NACRES:
NB.79
143,00 €
Voraussichtliches Versanddatum21. April 2025
Materialien
Nylon (junction)
plastic shaft
platinum (pin)
Beschreibung
BNC connector
Reference system: Ag/AgCl
Leistungsmerkmale
fill solution: Gel
Hersteller/Markenname
Mettler-Toledo 51340339
Temperaturmessbereich
0-80 °C
L × Durchm.
120 mm × 12 mm
Kabelgröße
1 m
Allgemeine Beschreibung
ORP electrode for lab use.
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)