Merck
MT51340029
Mettler Toledo Electrolyte for ISE
For Bromide ISE, volume 20 mL
Größe auswählen
20 ML
32,80 €
32,80 €
Check Cart for Availability
Größe auswählen
Ansicht ändern
20 ML
32,80 €
About This Item
UNSPSC-Code:
51191600
NACRES:
NB.79
32,80 €
Check Cart for Availability
Form
liquid
Hersteller/Markenname
Mettler-Toledo 51340029
Volumen
20 mL
Allgemeine Beschreibung
Achive top precision with the right electrolyte. METTLER TOLEDO offers electrolytes for every ISE so fill-up your electrode with correct and fresh electrolyte for a precise ion determination.
Ähnliches Produkt
Produkt-Nr.
Beschreibung
Preisangaben
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)