Merck
MT51302050
Mettler-Toledo conductivity standard
Conductivity: 12.88 mS/cm, volume 30 x 20 mL , sachets
Synonym(e):
conductivity calibration standard
Größe auswählen
30 X 20 ML
66,00 €
66,00 €
Versandbereit am24. April 2025Details
Größe auswählen
Ansicht ändern
30 X 20 ML
66,00 €
About This Item
UNSPSC-Code:
51191600
NACRES:
NB.79
66,00 €
Versandbereit am24. April 2025Details
Form
liquid
Hersteller/Markenname
Mettler-Toledo 51302050
Volumen
30 x 20 mL , sachets
Lagerklassenschlüssel
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)