MT21901297
Mettler Toledo barcode reader handheld scanner (instrument only)
Größe auswählen
755,00 €
Versandbereit am24. April 2025Details
Größe auswählen
About This Item
755,00 €
Versandbereit am24. April 2025Details
Empfohlene Produkte
Hersteller/Markenname
Mettler-Toledo 21901297
Allgemeine Beschreibung
The following accessories are required but not suplied:
- Cable RS232 (MT21901305)
- Null modem adapter (MT21900924)
- Plus one of the following:
- Power supply unit, 5V, EU (MT21901370)
- Power supply unit, 5V, UK (MT21901371)
Erforderlich, aber nicht bereitgestellt
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)