Merck
M87800
Sigma-Aldrich
1-Morpholinocyclohexen
98%
Synonym(e):
4-(1-Cyclohexen-1-yl)-morpholin
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C10H17NO
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
167.25
Beilstein:
118696
EG-Nummer:
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352100
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.22
Assay
98%
Form
liquid
Brechungsindex
n20/D 1.514 (lit.)
bp
118-120 °C/10 mmHg (lit.)
Dichte
0.995 g/mL at 25 °C (lit.)
Lagertemp.
2-8°C
SMILES String
C1CCC(=CC1)N2CCOCC2
InChI
1S/C10H17NO/c1-2-4-10(5-3-1)11-6-8-12-9-7-11/h4H,1-3,5-9H2
InChIKey
IIQFBBQJYPGOHJ-UHFFFAOYSA-N
Piktogramme
Exclamation mark
Signalwort
Warning
Gefahreneinstufungen
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Zielorgane
Respiratory system
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
154.4 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
68 °C - closed cup
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)