Merck
M83406
Sigma-Aldrich
2-Methyl-2-thiazolin
98%
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C4H7NS
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
101.17
Beilstein:
104274
EG-Nummer:
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352100
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.22
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Qualitätsniveau
Assay
98%
Brechungsindex
n20/D 1.520 (lit.)
bp
144.0-145.0 °C (lit.)
mp (Schmelzpunkt)
-101.0 °C (lit.)
Dichte
1.067 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES String
CC1=NCCS1
InChI
1S/C4H7NS/c1-4-5-2-3-6-4/h2-3H2,1H3
InChIKey
JUIQOABNSLTJSW-UHFFFAOYSA-N
Anwendung
Meyers Reagens für Aldehydsynthesen.
Piktogramme
Flame
Signalwort
Warning
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Flam. Liq. 3
Lagerklassenschlüssel
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 2
Flammpunkt (°F)
98.6 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
37 °C - closed cup
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
B Schaal et al.
Comptes rendus de l'Academie des sciences. Serie III, Sciences de la vie, 313(7), 319-325 (1991-01-01)
Intranasal injections of a fragrant solution of 2-methyl-2-thiazoline elicited significant heart rate decelerations in late pregnancy fetal sheep, while the injection of a control fluid (isotonic saline) had no effect. This result indicates that the ovine fetuses are able to
[Information from the Soviet Toxicology Center].
Gigiena truda i professional'nye zabolevaniia, (10)(10), 55-56 (1980-10-01)