Merck
M83007
Sigma-Aldrich
4-Methyl-1-Tetralon
97%
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C11H12O
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
160.21
EG-Nummer:
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352100
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.22
Assay
97%
Form
liquid
Brechungsindex
n20/D 1.56 (lit.)
bp
95 °C/1 mmHg (lit.)
Dichte
1.078 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES String
CC1CCC(=O)c2ccccc12
InChI
1S/C11H12O/c1-8-6-7-11(12)10-5-3-2-4-9(8)10/h2-5,8H,6-7H2,1H3
InChIKey
SRLHDEROUKFEMJ-UHFFFAOYSA-N
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Gloves
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)