M57405
Menadion
98%
Synonym(e):
2-Methyl-1,4-naphthochinon, Vitamin K3
About This Item
Empfohlene Produkte
Biologische Quelle
synthetic
Assay
98%
Form
powder
Methode(n)
HPLC: suitable
Farbe
yellow to yellow-green
mp (Schmelzpunkt)
105-107 °C (lit.)
SMILES String
CC1=CC(=O)c2ccccc2C1=O
InChI
1S/C11H8O2/c1-7-6-10(12)8-4-2-3-5-9(8)11(7)13/h2-6H,1H3
InChIKey
MJVAVZPDRWSRRC-UHFFFAOYSA-N
Ersetzt durch
Signalwort
Warning
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1 - STOT SE 3
Zielorgane
Respiratory system
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves