Merck
M073000
Sigma-Aldrich
2-Cyanoethyl N,N,N′,N′-Tetraisopropylphosphorodiamidit
Synonym(e):
Bis-(diisopropylamino)-(2-cyanethoxy)-phosphin
About This Item
Lineare Formel:
{[(CH3)2CH]2N}2POCH2CH2CN
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
301.41
Beilstein:
3590103
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
41116105
PubChem Substanz-ID:
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Typ
for DNA synthesis
Produktlinie
Proligo Reagents
Assay
≥99% (31P-NMR)
Form
liquid
Brechungsindex
n20/D 1.470 (lit.)
bp
100 °C/0.5 mmHg (lit.)
Dichte
0.949 g/mL at 25 °C (lit.)
Lagertemp.
−20°C
SMILES String
CC(C)N(C(C)C)P(OCCC#N)N(C(C)C)C(C)C
InChI
1S/C15H32N3OP/c1-12(2)17(13(3)4)20(19-11-9-10-16)18(14(5)6)15(7)8/h12-15H,9,11H2,1-8H3
InChIKey
RKVHNYJPIXOHRW-UHFFFAOYSA-N
Piktogramme
FlameExclamation mark
Signalwort
Warning
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 3 - Flam. Liq. 3 - Skin Sens. 1B
Lagerklassenschlüssel
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 2
Flammpunkt (°F)
119.3 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
48.5 °C - closed cup
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)