LGFN10K
Near-IR Fluorescent PLGA nanoparticles
10 μm average diameter
Beschreibung
Excitation/Emission: 780/820 nm
Excitation/Emission: 460/500 nm
Form
pellets
Durchschnittlicher Durchmesser
10 μm
Lagertemp.
-10 to -25°C
Verwandte Kategorien
Allgemeine Beschreibung
- Warm to ambient temperature
- Add DI water or buffer to achieve desired concentration
- Vortex and sonicate for 5 minutes to ensure particles are well suspended
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Artikel
Polymeric antioxidants show promise in drug delivery with superior bioavailability and antioxidant potential.