Merck
LGFG5000
Sigma-Aldrich
Green Fluorescent PLGA microspheres
2 μm average diameter
Größe auswählen
50 MG
410,00 €
410,00 €
Auf LagerDetails
Bulk-Bestellung anfordern
Größe auswählen
Ansicht ändern
50 MG
410,00 €
About This Item
UNSPSC-Code:
12162002
NACRES:
NA.23
410,00 €
Auf LagerDetails
Bulk-Bestellung anfordern
Beschreibung
Excitation/Emission: 460/500 nm
Excitation/Emission: 460/500 nm
Form
pellets
Durchschnittlicher Durchmesser
2 μm
Lagertemp.
-10 to -25°C
Allgemeine Beschreibung
Particles made of poly(D,L-lactide-co-glycolide) L/G ratio of 50/50, inherent viscosity of ~0.45 dL/g.To re-constitute:
  • Warm to ambient temperature
  • Add DI water or buffer to achieve desired concentration
  • Vortex and sonicate for 5 minutes to ensure particles are well suspended
Anwendung
Fluorescent PLGA particles for imaging and cell tracking in drug discovery. Particles can be used for fluorscent assays and drug delivery.
Rechtliche Hinweise
Product of Phosphorex, Inc.Degradex(RM) is a product of Phosphorex, Inc.
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)