Merck
L410454
5-[4-(DIMETHYLAMINO)PHENYL]-4-{[(E)-(2-FLUOROPHENYL)METHYLIDENE]AMINO}-4H-1,2,4-TRIAZOL-3-YL HYDROSULFIDE
AldrichCPR
About This Item
Lineare Formel:
C17H16FN5S
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
341.413
MDL-Nummer: