Wichtige Dokumente
749141
Iron(III) oxo acetate perchlorate hydrate
Synonym(e):
Hexakis[μ-(acetato-κO:κO′ )]triaqua-μ3-oxotriiron(1+) perchlorate hydrate, Trimeric Fe cluster
Größe auswählen
About This Item
Empfohlene Produkte
Form
powder
Qualitätsniveau
Grünere Alternativprodukt-Eigenschaften
Design for Energy Efficiency
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
sustainability
Greener Alternative Product
Grünere Alternativprodukt-Kategorie
, Enabling
Verwandte Kategorien
Allgemeine Beschreibung
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)