Merck
L350000-HH
Sigma-Aldrich
Cap B
configured for ABI
About This Item
UNSPSC-Code:
12352200
Typ
for DNA synthesis
Produktlinie
Proligo Reagents
Verpackung
pkg of 6 × 180 mL (L350018-06)
pkg of 6 × 450 mL (L350045-06)
Verunreinigungen
≤200 ppm water content (Karl Fischer)
Kompatibilität
configured for ABI
Angaben zur Herstellung
Tetrahydrofurane / N-Methylimidazole 84/16 (v/v)
Signalwort
Danger
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Oral - Carc. 2 - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 2 - Repr. 2 - Skin Corr. 1B - STOT SE 3
Zielorgane
Central nervous system, Respiratory system
Zusätzliche Gefahrenhinweise
Lagerklassenschlüssel
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 2
Flammpunkt (°F)
6.1 °F
Flammpunkt (°C)
-14.4 °C
Persönliche Schutzausrüstung
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)