KN8973200000
Kontes® NMR tubes 10 mm diam., precision
frequency 60 MHz, L × camber × concentricity 7 in. × 0.0020 in. × 0.0090 in.
Synonym(e):
897320-0000
About This Item
Empfohlene Produkte
Materialien
borosilicate glass tube
colorless tube
Leistungsmerkmale
neck thread push fit
Hersteller/Markenname
Kimble® 897320-0000
Parameter
60 MHz frequency
L × Sturz/Wölbung × Konzentrizität
7 in. × 0.0020 in. × 0.0090 in.
Röhrchendurchm.
10 mm
Wandstärke
0.46 mm
Verwandte Kategorien
Allgemeine Beschreibung
Caps are attached. All tubes supplied in packs of 1 each.