Merck
K2208
Sigma-Aldrich
Natriummesoxalat Monohydrat
Synonym(e):
Dihydroxymalonsäure Dinatriumsalz, Mesoxalsäure Dinatriumsalz, Mesoxalsäurehydrat Dinatriumsalz
About This Item
Lineare Formel:
(HO)2C(COONa)2
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
180.02
Beilstein:
4924524
EG-Nummer:
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352100
SMILES String
[Na+].[Na+].OC(O)(C([O-])=O)C([O-])=O
InChI
1S/C3H4O6.2Na/c4-1(5)3(8,9)2(6)7;;/h8-9H,(H,4,5)(H,6,7);;/q;2*+1/p-2
InChIKey
HMBGDJCPFGQLIO-UHFFFAOYSA-L
Lagerklassenschlüssel
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable