JRD0709
4-(1,2,3-Thiadiazol-4-yl)phenol
Empfohlene Produkte
Form
solid
SMILES String
OC1=CC=C(C=C1)C2=CSN=N2
InChI
1S/C8H6N2OS/c11-7-3-1-6(2-4-7)8-5-12-10-9-8/h1-5,11H
InChIKey
WZYGGUZFRLVCJT-UHFFFAOYSA-N