JRD0103
4-(Bromomethyl)-3-(4-chlorophenyl)-5-methylisoxazole
AldrichCPR
Empfohlene Produkte
Form
solid
SMILES String
Cc1onc(-c2ccc(Cl)cc2)c1CBr
InChI
1S/C11H9BrClNO/c1-7-10(6-12)11(14-15-7)8-2-4-9(13)5-3-8/h2-5H,6H2,1H3
InChIKey
XNDFGMNICCDLGJ-UHFFFAOYSA-N