Merck
JKA8022
Sigma-Aldrich
8arm-PEG20K
average MN 20,000, Succinimidyl Glutarate, hexaglycerol core
Synonym(e):
Polyethylene glycol
About This Item
Lineare Formel:
R(O(CH2CH2O)nCOCH2CH2CH2COOC4H4O2N)8
UNSPSC-Code:
51171641
NACRES:
NA.23
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Produktbezeichnung
8arm-PEG20K-Succinimidyl Glutarate, Hexaglycerol core, average Mn 20000
Form
solid
Mol-Gew.
average Mn 20000
Lagertemp.
−20°C
Anwendung
Applications may include: bioconjugation, drug delivery, PEG hydrogel, crosslinker, and surface functionalization
Rechtliche Hinweise
Product of JenKem Technology
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Tong, X. and F. Yang
Biomaterials, 35(6) (2014)