Merck
JKA8021
Sigma-Aldrich
8arm-PEG40K-Succinimidyl Succinate
Hexaglycerol core, average Mn 40000
About This Item
Lineare Formel:
R(O(CH2CH2O)nCOCH2CH2COOC4H4O2N)8
UNSPSC-Code:
12352200
NACRES:
NA.23
Form
solid
Mol-Gew.
average Mn 40000
Lagertemp.
−20°C
Anwendung
Applications may include: bioconjugation, drug delivery, PEG hydrogel, crosslinker, and surface functionalization
Rechtliche Hinweise
Product of JenKem Technology
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Giorgi, M.E., et al.
Glycobiology, 22(10) (2012)