Wichtige Dokumente
JKA7142
4arm-PEG5K 3arm-OH, 1arm-COOH
average Mn 5000
Alle Fotos(1)
About This Item
Lineare Formel:
C(CH2O(CH2CH2O)nCH2COOH)(CH2O(CH2CH2O)nH)3
UNSPSC-Code:
51171641
NACRES:
NA.23
Empfohlene Produkte
Form
solid
Mol-Gew.
average Mn 5000
Lagertemp.
−20°C
Verwandte Kategorien
Anwendung
Applications may include: bioconjugation, drug delivery, PEG hydrogel, crosslinker, and surface functionalization
Rechtliche Hinweise
Product of JenKem Technology
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)