Merck
GF86232023
Kupfer
foam, thickness 5 mm, size 50 × 64 mm, bulk density 3.32 g/cm3
Synonym(e):
CU003815
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
Cu
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
63.55
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12141711
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.23
Hersteller/Markenname
Goodfellow 862-320-23
Widerstandsfähigkeit
1.673 μΩ-cm, 20°C
Größe
50 × 64 mm
Dicke
5 mm
bp
2567 °C (lit.)
mp (Schmelzpunkt)
1083.4 °C (lit.)
Dichte
8.94 g/mL at 25 °C (lit.)
Schüttdichte
3.32 g/cm3
SMILES String
[Cu]
InChI
1S/Cu
InChIKey
RYGMFSIKBFXOCR-UHFFFAOYSA-N
Allgemeine Beschreibung
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Rechtliche Hinweise
Product of Goodfellow
Lagerklassenschlüssel
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 2
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable