This material has an approximate molecular weight of 10,000 g/mol.
Wichtige Dokumente
JKA5159
NH2-PEG-COOH
average MN 10,000
Synonym(e):
Polyethylene glycol
Größe auswählen
About This Item
Empfohlene Produkte
Produktbezeichnung
NH2-PEG10K-COOH,
Form
solid
Lagertemp.
−20°C
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
-
what is the molecular weight of this chemical.
1 Antwort-
Hilfreich?