Merck
JKA13005
Sigma-Aldrich
mPEG5-Acrylate
About This Item
Lineare Formel:
CH3O(CH2CH2O)4CH2CH2OCOCHCH2
UNSPSC-Code:
51171641
NACRES:
NA.23
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Form
solid
Lagertemp.
−20°C
Anwendung
Applications may include: bioconjugation, drug delivery, PEG hydrogel, crosslinker, and surface functionalization
Rechtliche Hinweise
Product of JenKem Technology
Piktogramme
Exclamation mark
Signalwort
Warning
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)