Merck
JKA12011
Sigma-Aldrich
NH2-PEG-NH2
Amine PEG8 Amine, monodisperse
Synonym(e):
Polyethylene glycol
Größe auswählen
500 MG
399,00 €
399,00 €
Versandbereit am28. April 2025Details
Bulk-Bestellung anfordern
Größe auswählen
Ansicht ändern
500 MG
399,00 €
About This Item
Lineare Formel:
NH2(CH2CH2O)7CH2CH2NH2
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
51171641
NACRES:
NA.23
399,00 €
Versandbereit am28. April 2025Details
Bulk-Bestellung anfordern
Produktbezeichnung
NH2-PEG8-NH2,
Form
solid
Lagertemp.
−20°C
SMILES String
NCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCN
InChI
1S/C16H36N2O7/c17-1-3-19-5-7-21-9-11-23-13-15-25-16-14-24-12-10-22-8-6-20-4-2-18/h1-18H2
InChIKey
MWECBIRKDAZDRL-UHFFFAOYSA-N
Anwendung
Applications may include: bioconjugation, drug delivery, PEG hydrogel, crosslinker, and surface functionalization
Rechtliche Hinweise
Product of JenKem Technology
Piktogramme
Exclamation mark
Signalwort
Warning
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)