Merck
I6652
Sigma-Aldrich
myo-Inositol
Synonym(e):
i-Inosit, meso-Inosit
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C6H12O6
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
180.16
Beilstein:
1907329
EG-Nummer:
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352201
Dampfdichte
6.2 (vs air)
mp (Schmelzpunkt)
222-227 °C (lit.)
SMILES String
O[C@H]1[C@H](O)[C@H](O)[C@H](O)[C@@H](O)[C@@H]1O
InChI
1S/C6H12O6/c7-1-2(8)4(10)6(12)5(11)3(1)9/h1-12H/t1-,2-,3-,4+,5-,6-
InChIKey
CDAISMWEOUEBRE-GPIVLXJGSA-N
Biochem./physiol. Wirkung
Bestandteil von Membranphospholipiden, Glycosyl­phosphatidyl­inositol-Ankern, welche Glykoproteine mit Zellmembranen verbinden und dem Second Messenger Inositoltriphosphat.
Ersetzt durch
Produkt-Nr.
Beschreibung
Preisangaben
Lagerklassenschlüssel
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 2
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)