Merck
HT-TLI200XG
SAFC
Thallium(I)-iodid
anhydrous, beads
About This Item
Lineare Formel:
TlI
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
331.29
EG-Nummer:
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352302
PubChem Substanz-ID:
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Qualität
anhydrous
Form
beads
mp (Schmelzpunkt)
440 °C (lit.)
Dichte
7.29 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES String
I[Tl]
InChI
1S/HI.Tl/h1H;/q;+1/p-1
InChIKey
CMJCEVKJYRZMIA-UHFFFAOYSA-M
Signalwort
Danger
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 2 Inhalation - Acute Tox. 2 Oral - Aquatic Chronic 2 - STOT RE 2
Lagerklassenschlüssel
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type N95 (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)