Merck
HAM61615-01
Fill tubing for Hamilton® Microlab® 600 pipettor
FEP, gauge × L 18 × 1219 mm
Größe auswählen
1 EA
47,80 €
47,80 €
Check Cart for Availability
Größe auswählen
Ansicht ändern
1 EA
47,80 €
About This Item
UNSPSC-Code:
41121500
NACRES:
NB.01
47,80 €
Check Cart for Availability
Materialien
FEP
Manometer × L
18 × 1219 mm
Schlauchvolumen
1146 μL
Fitting
1/4-28
Eignung
suitable for (us with less than or equal to 1 mL syringes)
Rechtliche Hinweise
Hamilton is a registered trademark of Hamilton Co.
Microlab is a registered trademark of Hamilton Co.
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)