Merck
HAM208336
Hamilton® SaltLine reagent syringe, Model 1005 BFP-SAL, volume 5 mL, no needle
pack of 1 ea
Größe auswählen
1 EA
234,00 €
234,00 €
Voraussichtliches Versanddatum15. Mai 2025
Größe auswählen
Ansicht ändern
1 EA
234,00 €
About This Item
UNSPSC-Code:
42142600
NACRES:
NB.03
234,00 €
Voraussichtliches Versanddatum15. Mai 2025
Materialien
Gastight borosilicate glass syringe
Verpackung
pack of 1 ea
Hersteller/Markenname
Hamilton
Parameter
20-50 °C temp. range (68-122 °F)
200 psig pressure
Rechtliche Hinweise
Hamilton is a registered trademark of Hamilton Co.
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)