Wichtige Dokumente
H6401
Hexachlorpropen
≥90%
Synonym(e):
Perchlorpropen
About This Item
Empfohlene Produkte
Dampfdichte
8.3 (vs air)
Qualitätsniveau
Assay
≥90%
Form
liquid
Brechungsindex
n20/D 1.549 (lit.)
bp
209-210 °C (lit.)
Dichte
1.765 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES String
Cl\C(Cl)=C(\Cl)C(Cl)(Cl)Cl
InChI
1S/C3Cl6/c4-1(2(5)6)3(7,8)9
InChIKey
VFDYKPARTDCDCU-UHFFFAOYSA-N
Verwandte Kategorien
Signalwort
Warning
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 4 Inhalation - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Zielorgane
Respiratory system
Lagerklassenschlüssel
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?