Merck
H59206
Sigma-Aldrich
6-Hydroxy-2,4,5-triaminopyrimidin -sulfat (Salz)
97%
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C4H7N5O · H2SO4
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
239.21
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352103
PubChem Substanz-ID:
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Qualitätsniveau
Assay
97%
Form
powder
SMILES String
Nc1nc(N)c(N)c(O)n1
InChI
1S/C4H7N5O/c5-1-2(6)8-4(7)9-3(1)10/h5H2,(H5,6,7,8,9,10)
InChIKey
SYEYEGBZVSWYPK-UHFFFAOYSA-N
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Jérôme Mulhbacher et al.
PLoS pathogens, 6(4), e1000865-e1000865 (2010-04-28)
Riboswitches are regulatory elements modulating gene expression in response to specific metabolite binding. It has been recently reported that riboswitch agonists may exhibit antimicrobial properties by binding to the riboswitch domain. Guanine riboswitches are involved in the regulation of transport