Merck
H48107
Sigma-Aldrich
5-Hydroxy-2-Nitrobenzaldehyd
98%
Synonym(e):
2-Nitro-5-hydroxybenzaldehyde, 3-Formyl-4-nitrophenol, 3-Hydroxy-6-nitrobenzaldehyde, 5-Hydroxy-2-nitrobenzaldehyde
Größe auswählen
5 G
52,50 €
25 G
131,00 €
52,50 €
Listenpreis105,00 €Sparen Sie 50%
Versandbereit am22. April 2025Details
Bulk-Bestellung anfordern
Größe auswählen
Ansicht ändern
5 G
52,50 €
25 G
131,00 €
About This Item
Lineare Formel:
HOC6H3(NO2)CHO
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
167.12
Beilstein:
1910196
EG-Nummer:
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352100
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.22
52,50 €
Listenpreis105,00 €Sparen Sie 50%
Versandbereit am22. April 2025Details
Bulk-Bestellung anfordern
Qualitätsniveau
Assay
98%
mp (Schmelzpunkt)
165-169 °C (lit.)
SMILES String
[H]C(=O)c1cc(O)ccc1[N+]([O-])=O
InChI
1S/C7H5NO4/c9-4-5-3-6(10)1-2-7(5)8(11)12/h1-4,10H
InChIKey
XLYPHUGUKGMURE-UHFFFAOYSA-N
Piktogramme
Exclamation mark
Signalwort
Warning
Gefahreneinstufungen
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Zielorgane
Respiratory system
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Persönliche Schutzausrüstung
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Kunden haben sich ebenfalls angesehen
Slide 1 of 1