Merck
GF99757568
Cobalt/Silicon/Boron/Iron/Nickel
foil, thickness 0.025 mm, Co66%/Si15%/B 14%/Fe 4%/Ni 1%, length 0.5 m, coil width 25 mm
Synonym(e):
CO810250
Größe auswählen
1 EA
382,00 €
382,00 €
Voraussichtliches Versanddatum29. April 2025
Bulk-Bestellung anfordern
Größe auswählen
Ansicht ändern
1 EA
382,00 €
About This Item
UNSPSC-Code:
12352103
NACRES:
NA.23
382,00 €
Voraussichtliches Versanddatum29. April 2025
Bulk-Bestellung anfordern
Form
foil
Hersteller/Markenname
Goodfellow 997-575-68
Länge
0.5 m
Spiralbreite
25 mm
Dicke
0.025 mm
Verwandte Kategorien
Allgemeine Beschreibung
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Rechtliche Hinweise
Product of Goodfellow
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)