Merck
GF99489986
Antimon
lump, 4 mm max. lump size, weight 100 g, purity 99.5+%
Synonym(e):
SB006130
Größe auswählen
1 EA
217,00 €
217,00 €
Check Cart for Availability
Bulk-Bestellung anfordern
Größe auswählen
Ansicht ändern
1 EA
217,00 €
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
Sb
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
121.76
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12141704
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.23
217,00 €
Check Cart for Availability
Bulk-Bestellung anfordern
Assay
≥99.5%
Form
lumps
Hersteller/Markenname
Goodfellow 994-899-86
Widerstand
41.7 μΩ-cm
Gewicht
100 g
Max. Stückgröße
4 mm
bp
1635 °C (lit.)
mp (Schmelzpunkt)
630 °C (lit.)
Dichte
6.69 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES String
[Sb]
InChI
1S/Sb
InChIKey
WATWJIUSRGPENY-UHFFFAOYSA-N
Allgemeine Beschreibung
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Rechtliche Hinweise
Product of Goodfellow
Lagerklassenschlüssel
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Zulassungslistungen
Zulassungslistungen werden hauptsächlich für chemische Produkte erstellt. Für nicht-chemische Produkte können hier nur begrenzte Angaben gemacht werden. Kein Eintrag bedeutet, dass keine der Komponenten gelistet ist. Es liegt in der Verantwortung des Benutzers, die sichere und legale Verwendung des Produkts zu gewährleisten.
EU REACH Annex XVII (Restriction List)
CAS No.
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)