Merck
GF99191863
Manganin® - resistance alloy, Cu86Mn12Ni2
insulated wire, 100m length, 0.25mm conductor diameter, 0.02mm insulation thickness, polyimide insulation
Synonym(e):
CU065825
Größe auswählen
1 EA
629,00 €
629,00 €
Check Cart for Availability
Bulk-Bestellung anfordern
Größe auswählen
Ansicht ändern
1 EA
629,00 €
About This Item
UNSPSC-Code:
11101711
NACRES:
NA.23
629,00 €
Check Cart for Availability
Bulk-Bestellung anfordern
Beschreibung
polyimide insulation
Form
wire (insulated)
Hersteller/Markenname
Goodfellow 991-918-63
Länge
100 m
Leitungsdurchm.
0.25 mm
Isolierungsstärke
0.02 mm
Allgemeine Beschreibung
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com.
Product of Goodfellow
Rechtliche Hinweise
Manganin is a registered trademark of Isabellenhütte Heusler GmbH & Co. KG.
Manganin is a registered trademark of Isabellenhütte Heusler GmbH & Co. KG.
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)