Merck
GF97330383
Fecralloy - Iron-Chromium, Fe72.8Cr22Al5Y0.1Zr0.1
foil, 1m coil, 0.05mm thickness, annealed
Synonym(e):
FE080252
Größe auswählen
1 EA
289,00 €
289,00 €
Check Cart for Availability
Bulk-Bestellung anfordern
Größe auswählen
Ansicht ändern
1 EA
289,00 €
About This Item
UNSPSC-Code:
11101712
NACRES:
NA.23
289,00 €
Check Cart for Availability
Bulk-Bestellung anfordern
Form
annealed
foil (coil)
Hersteller/Markenname
Goodfellow 973-303-83
Größe × Dicke
1 m × 0.05 mm
Allgemeine Beschreibung
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com.
Product of Goodfellow
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)