Merck
GF97050720
Monel® alloy 400
foil, thickness 0.3 mm, Ni65%/Cu33%/Fe 2%, diameter 4 mm, temper annealed
Synonym(e):
NI110380
About This Item
UNSPSC-Code:
11101711
NACRES:
NA.23
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Form
foil
Hersteller/Markenname
Goodfellow 970-507-20
Durchmesser
4 mm
Dicke
0.3 mm
Allgemeine Beschreibung
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Rechtliche Hinweise
Product of Goodfellow
Monel is a registered trademark of Huntington Alloys Corp.
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)