Merck
GF97009050
Polyamide - Nylon 6
(PA 6), film, thickness 0.015 mm, size 100 × 100 mm, colorless
Synonym(e):
AM301015
About This Item
UNSPSC-Code:
12352100
NACRES:
NA.23
Form
film
Hersteller/Markenname
Goodfellow 970-090-50
Größe
100 × 100 mm
Dicke
0.015 mm
Farbe
colorless
Allgemeine Beschreibung
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Rechtliche Hinweise
Product of Goodfellow
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Kunden haben sich ebenfalls angesehen
Slide 1 of 2
1 of 2
Polyamid 6 United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
USP
1372344
Polyamid 6
Polyamid 6
Supelco
02395
Polyamid