Merck
GF96979291
Cobalt/Silicon/Molybdenum/Iron/Boron/Niobium
foil, thickness 0.023 mm, Co78%/Si 9%/Mo 5%/Fe 4%/B 2%/Nb 2%, length 5 m, coil width 20 mm
Synonym(e):
CO840230
Größe auswählen
1 EA
421,00 €
421,00 €
Voraussichtliches Versanddatum16. Mai 2025
Bulk-Bestellung anfordern
Größe auswählen
Ansicht ändern
1 EA
421,00 €
About This Item
UNSPSC-Code:
12352103
NACRES:
NA.23
421,00 €
Voraussichtliches Versanddatum16. Mai 2025
Bulk-Bestellung anfordern
Form
foil
Hersteller/Markenname
Goodfellow 969-792-91
Länge
5 m
Spiralbreite
20 mm
Dicke
0.023 mm
Allgemeine Beschreibung
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Rechtliche Hinweise
Product of Goodfellow
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)