Merck
GF96844584
Tetrafluoroethylene-Perfluoro(alkoxy vinyl ether)
(alkoxy vinyl ether), (pfa), film, thickness 0.5 mm, L 1 m
Synonym(e):
FV321200
Größe auswählen
100 G
807,00 R$
500 G
2.770,00 R$
807,00 R$
Auf LagerDetails
Bulk-Bestellung anfordern
Größe auswählen
Ansicht ändern
100 G
807,00 R$
500 G
2.770,00 R$
About This Item
UNSPSC-Code:
12352100
NACRES:
NA.23
807,00 R$
Auf LagerDetails
Bulk-Bestellung anfordern
Form
film
Hersteller/Markenname
Goodfellow 968-445-84
Länge
1 m
Dicke
0.5 mm
Allgemeine Beschreibung
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Rechtliche Hinweise
Product of Goodfellow
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)