Merck
GF96160260
Quartz - fused
tube, outside diameter 14 mm, length 200 mm, wall thickness 1.0 mm
Synonym(e):
SI617280
Größe auswählen
1 EA
443,00 €
5 EA
1.790,00 €
10 EA
3.280,00 €
443,00 €
Voraussichtliches Versanddatum05. Mai 2025
Bulk-Bestellung anfordern
Größe auswählen
Ansicht ändern
1 EA
443,00 €
5 EA
1.790,00 €
10 EA
3.280,00 €
About This Item
UNSPSC-Code:
11101503
NACRES:
NA.23
443,00 €
Voraussichtliches Versanddatum05. Mai 2025
Bulk-Bestellung anfordern
Form
tubes
Hersteller/Markenname
Goodfellow 961-602-60
Länge
200 mm
AD
14 mm
Wandstärke
1.0 mm
Verwandte Kategorien
Allgemeine Beschreibung
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Rechtliche Hinweise
Product of Goodfellow
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)