GF95819811
Polyethylene Terephthalate
(polyester, PET, PETP), monofilament, diam. 0.5 mm, L 20 m
Synonym(e):
ES305950
Empfohlene Produkte
Form
monofilament
Hersteller/Markenname
Goodfellow 958-198-11
Länge
20 m
Durchmesser
0.5 mm