Merck
GF95577351
Aluchrom O - Resistance Alloy, Fe70Cr25Al5
100m wire, 0.25mm diameter, annealed
Synonym(e):
FE065140
Größe auswählen
1 EA
354,00 €
354,00 €
Check Cart for Availability
Bulk-Bestellung anfordern
Größe auswählen
Ansicht ändern
1 EA
354,00 €
About This Item
UNSPSC-Code:
12352311
NACRES:
NA.23
354,00 €
Check Cart for Availability
Bulk-Bestellung anfordern
Form
wire
Hersteller/Markenname
Goodfellow 955-773-51
Allgemeine Beschreibung
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com.
Product of Goodfellow
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)