Merck
GF95382771
Aluminiumoxid
foam, thickness 12.7 mm, diameter 38 mm, porosity 0.86
Synonym(e):
AL603822
About This Item
UNSPSC-Code:
11181511
NACRES:
NA.23
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Hersteller/Markenname
Goodfellow 953-827-71
Durchmesser
38 mm
Dicke
12.7 mm
Allgemeine Beschreibung
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Rechtliche Hinweise
Product of Goodfellow
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
nwg
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)