Merck
GF95043999
Tungsten-rhenium alloy, W97Re3
20m wire, 0.025mm diameter, annealed
Synonym(e):
W 045120
Größe auswählen
1 EA
422,00 €
422,00 €
Voraussichtliches Versanddatum28. Mai 2025
Bulk-Bestellung anfordern
Größe auswählen
Ansicht ändern
1 EA
422,00 €
About This Item
UNSPSC-Code:
11101711
NACRES:
NA.23
422,00 €
Voraussichtliches Versanddatum28. Mai 2025
Bulk-Bestellung anfordern
Form
wire
Hersteller/Markenname
Goodfellow 950-439-99
Allgemeine Beschreibung
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com.
Product of Goodfellow
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)