Merck
GF94514485
Aluminum-magnesium alloy, Al97Mg3
200mm tube, 0.53mm outside diameter, 0.075mm wall thickness, 0.38mm inside diameter, as drawn
Synonym(e):
AL017100
About This Item
UNSPSC-Code:
12352311
NACRES:
NA.23
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Form
tubes
Hersteller/Markenname
Goodfellow 945-144-85
Allgemeine Beschreibung
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com.
Product of Goodfellow
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)