Merck
GF94447929
Polystyrene
(PS), film, thickness 0.19 mm, L 5 m, clear clear
Synonym(e):
ST311190
Größe auswählen
1 EA
320,00 €
320,00 €
Check Cart for Availability
Bulk-Bestellung anfordern
Größe auswählen
Ansicht ändern
1 EA
320,00 €
About This Item
UNSPSC-Code:
12352100
NACRES:
NA.23
320,00 €
Check Cart for Availability
Bulk-Bestellung anfordern
Form
film
Hersteller/Markenname
Goodfellow 944-479-29
Länge
5 m
Dicke
0.19 mm
Farbe
clear clear
Allgemeine Beschreibung
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Rechtliche Hinweise
Product of Goodfellow
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)