Merck
GF94296549
Silicone Elastomer, Sheet, Thickness 0.6Mm, Size 150X150 Mm, 1 Piece
silicone elastomer, sheet, thickness 0.6 mm, size 150 × 150 mm
Synonym(e):
SI303060
About This Item
UNSPSC-Code:
12352100
NACRES:
NA.23
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Form
sheet
Hersteller/Markenname
Goodfellow 942-965-49
Größe
150 × 150 mm
Dicke
0.6 mm
Allgemeine Beschreibung
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Rechtliche Hinweise
Product of Goodfellow
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)