Merck
GF94241583
Aluminum borosilicide
powder, 150 max. part. size (micron), weight 10 g
Synonym(e):
AL546010
Größe auswählen
1 EA
304,00 €
304,00 €
Voraussichtliches Versanddatum30. April 2025
Bulk-Bestellung anfordern
Größe auswählen
Ansicht ändern
1 EA
304,00 €
About This Item
UNSPSC-Code:
12352311
NACRES:
NA.23
304,00 €
Voraussichtliches Versanddatum30. April 2025
Bulk-Bestellung anfordern
Form
powder
Hersteller/Markenname
Goodfellow 942-415-83
Gewicht
10 g
Max. Partikelgröße
150 (micron)
Verwandte Kategorien
Allgemeine Beschreibung
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Rechtliche Hinweise
Product of Goodfellow
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)